Learn More
Thiosulfate de sodium, 0,1 M, Chem-Lab Code produit.: 10080432
Thiosulfate de sodium, 0,1 M, Chem-Lab
Code produit. 10080432
1 L
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
10 L
Code produit. 10080432
Marque: Chem Lab CL05.1429.1000
Edge
Utilisé comme titrant redox conformément aux normes D-1159 de l’ASTM. Le thiosulfate de sodium, 0,1 M, Chem-Lab est une solution de 24,8148 g de Na2S2O3·5H2O pour 1 L de H2O. Il s’agit d’un composé inorganique dont la durée de conservation est excellente pour une utilisation en iodométrie, en particulier pour la détermination du chlore.
L’anion thiosulfate réagit stœchiométriquement avec l’iode en solution aqueuse. En raison de la nature quantitative de cette réaction, le thiosulfate de sodium est utilisé comme titrant redox dans l’analyse volumétrique et est un composant des expériences d’horloge à iode. Il permet de mesurer la teneur en oxygène de l’eau et d’estimer la concentration de certains composés en solution (peroxyde d’hydrogène, chlore). Il a également de nombreuses utilisations médicinales.
Identifiants chimiques
CAS 10102-17-7, 7732-18-5
Formule moléculaire H10Na2O8S2
Poids moléculaire (g/mol) 248.172
Clé InChI PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L
Synonyme sodium thiosulfate pentahydrate, ametox, sodium thiosulfate, pentahydrate, antichlor, tinver, disodium thiosulfate pentahydrate, unii-hx1032v43m, ccris 3952, thiosulfuric acid, disodium salt, pentahydrate, sodium hyposulfite pentahydrateAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 61475
ChEBI CHEBI:32150
Nom IUPAC dioxido-oxo-sulfanylidène-$l^{6}-sulfane ; disodique ; pentahydrate
SMILES O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=S)[O-].[Na+].[Na+]
Spécification
Point d’ébullition 100°C
Nom chimique ou matériau Sodium Thiosulfate Pentahydrate
Point de fusion 48.3°C
Forme physique Liquide
Quantité 1 L
Informations sur la solubilité Soluble in water
Poids de la formule 248.18g/mol
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.1mol/L
Densité 1.00g/mL
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thiosulfate de sodium, 0,1 M, Chem-Lab >