Learn More
Solution de thiocyanate de sodium, 0,1 mol/L, Fisher Chemical™
Click to view available options
Quantité:
1000 mL
Conditionnement:
Flacon
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Sodium Thiocyanate |
CAS | 7732-18-5 |
Quantité | 1000 mL |
Synonyme | dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 0.1M (0.1N) |
Conditionnement | Flacon |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Solution de thiocyanate de sodium, 0,1 mol/L, Fisher Chemical™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu