Learn More
Sulfate de sodium anhydre, + de 99 %, extra pur, Fisher Chemical
Click to view available options
Quantité:
500 g
3 kg
5 kg
Description
Sulfate de sodium anhydre, 99+%, extra pur
Spécification
Spécification
Point de fusion | 884°C |
Couleur | Blanc |
pH | 5 à 8 |
Forme physique | Solide |
Quantité | 5 kg |
Nom IUPAC | disodium ; sulfate |
Poids de la formule | 142.04 g/mol |
Conditionnement | Récipient de poudre en plastique |
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Sulfate de sodium anhydre, + de 99 %, extra pur, Fisher Chemical >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu