Learn More
Métabisulfite de sodium, Puriss., conforme aux normes analytiques de BP, FCC, NF, Ph. Eur., E223, sec, 97 à 100,5 %, Honeywell Fluka™ Code produit.: 15611340
Métabisulfite de sodium, Puriss., conforme aux normes analytiques de BP, FCC, NF, Ph. Eur., E223, sec, 97 à 100,5 %, Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Code produit. 15611340 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
5 kg
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
5 kg
25 kg
4 x 5 kg
6 x 1 kg
Code produit. 15611340
Marque: Honeywell-Fluka 134595KG
Demander un format en vrac ou personnalisé
Edge
Puriss., conforme aux normes analytiques de BP, FCC, NF, Ph. Eur., E223, sec, 97 à 100,5 %
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7681-57-4
Formule moléculaire Na2O5S2
Poids moléculaire (g/mol) 190.09
Numéro MDL MFCD00167602
Clé InChI LDTLADDKFLAYJA-UHFFFAOYSA-L
Synonyme sodium metabisulfite, sodium pyrosulfite, sodium disulfite, disodium pyrosulfite, sodium metabisulphite, disodium disulfite, disodium disulphite, fertisilo, disodium metabisulfite, natrii disulfisAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 656671
Nom IUPAC (sulfinatooxy)sulfinate de disodium
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S(=O)OS([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Metabisulfite
Note relative au nom Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, NF, FCC
Forme physique Dry
Quantité 5 kg
Formule linéaire Na2S2O5
Numéro UN NONH for all modes of transport
Poids de la formule 190.11g/mol
Pourcentage de pureté 97 to 100.5%
Qualité puriss.
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
2 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotO337A Type de certificatCertificat d’analyse Date08/01/2025 Catalog Number13459-5KG
Numéro de lotM2290 Type de certificatCertificat d’analyse Date16/05/2024 Catalog Number13459-5KG
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium metabisulfite
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • EUH031-Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Métabisulfite de sodium, Puriss., conforme aux normes analytiques de BP, FCC, NF, Ph. Eur., E223, sec, 97 à 100,5 %, Honeywell Fluka™ >