Learn More
Métabisulfite de sodium, puriss. p.a. Réactif ACS, Honeywell Fluka™
Code produit. 15653440 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
50 kg
6 x 2.5 kg
Conditionnement:
1kg
2.50kg
500g
50kg
5kg
6 pièces
Code produit. 15653440
Marque: Honeywell-Fluka 314485KG
Demander un format en vrac ou personnalisé
Certifié pur, réactif ACS, Reag. Ph. Eur., sec, 98 à 100,5 %
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7681-57-4
Formule moléculaire Na2O5S2
Poids moléculaire (g/mol) 190.09
Numéro MDL MFCD00167602
Clé InChI LDTLADDKFLAYJA-UHFFFAOYSA-L
Synonyme sodium metabisulfite, sodium pyrosulfite, sodium disulfite, disodium pyrosulfite, sodium metabisulphite, disodium disulfite, disodium disulphite, fertisilo, disodium metabisulfite, natrii disulfis
CID PubChem 656671
Nom IUPAC (sulfinatooxy)sulfinate de disodium
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S(=O)OS([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Metabisulfite
Note relative au nom Reag. Ph. Eur.
Forme physique Dry
Quantité 5 kg
Formule linéaire Na2S2O5
Numéro UN NONH for all modes of transport
Poids de la formule 190.11g/mol
Pourcentage de pureté 98 to 100.5%
Qualité ACS/certifié pur