Learn More
Métasulfite de sodium, + de 97 %, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10301311
Métasulfite de sodium, + de 97 %, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10301311
1 kg, Flacon en plastique
Click to view available options
Quantité:
5 g
250 g
1 kg
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Code produit. 10301311
Marque: Thermo Scientific Acros 419580010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de réduction
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7681-57-4
Formule moléculaire Na2O5S2
Poids moléculaire (g/mol) 190.09
Numéro MDL MFCD00167602
Clé InChI LDTLADDKFLAYJA-UHFFFAOYSA-L
Synonyme sodium metabisulfite, sodium pyrosulfite, sodium disulfite, disodium pyrosulfite, sodium metabisulphite, disodium disulfite, disodium disulphite, fertisilo, disodium metabisulfite, natrii disulfisAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 656671
Nom IUPAC (sulfinatooxy)sulfinate de disodium
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S(=O)OS([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium metabisulfite
Point de fusion 150.0°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre cristalline fine
Quantité 1 kg
Plage de pourcentage du dosage 97% min. (Iodimetry)
Formule linéaire Na2S2O5
Merck Index 15, 8770
Informations sur la solubilité Solubility in water: 540g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in glycerol, slightly soluble in alcohol
Poids de la formule 190.1
Pourcentage de pureté ≥97%
Qualité Réactif ACS
Conditionnement Flacon en plastique
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0427167 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/02/2024 Catalog Number419580010,419582500,419580050,419580025
Numéro de lotA0449841 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/02/2024 Catalog Number419580010,419582500,419580050,419580025
Numéro de lotA0449730 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/02/2024 Catalog Number419580010,419582500,419580050,419580025
Numéro de lotA0444353 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/08/2023 Catalog Number419580010,419582500,419580050,419580025
Numéro de lotA0398567 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/12/2022 Catalog Number419580010,419582500,419580050,419580025
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium metabisulfite
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • EUH031-Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.
Conseils de prudence
  • P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Nom du produit
Métasulfite de sodium, + de 97 %, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals >