Learn More
Métabisulfite de sodium, Puriss., conforme aux normes analytiques de BP, FCC, NF, Ph. Eur., E223, sec, 97 à 100,5 %, Honeywell Fluka™
Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
5 kg
25 kg
4 x 5 kg
6 x 1 kg
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Sodium metabisulfite |
Point de fusion | >300°C (literature) |
Note relative au nom | Puriss., meets analytical specification of BP, FCC, NF, Ph. Eur., E223, dry, 97-100.5% |
% max. CAS | 100.0000% |
Quantité | 25 kg |
Plage de pourcentage du dosage | 97 to 100.5% |
Formule linéaire | Na2S2O5 |
Numéro UN | NONH for all modes of transport |
Poids de la formule | 190.11 |
Pourcentage de pureté | 65.0 to 67.4% (SO2 basis) |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Sodium metabisulfite
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- EUH031-Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Métabisulfite de sodium, Puriss., conforme aux normes analytiques de BP, FCC, NF, Ph. Eur., E223, sec, 97 à 100,5 %, Honeywell Fluka™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu