Learn More
Métabisulfite de sodium, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11413597
Métabisulfite de sodium, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11413597
10,000 g
Click to view available options
Quantité:
10,000 g
2500 g
500 g
This item is not returnable. View return policy
Code produit. 11413597
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A17351.0C
Demander un format en vrac ou personnalisé
This item is not returnable. View return policy
Sodium metabisulfite is used as an active ingredient in campden tablets, as a cleaning agent for potable water reverse osmosis membranes, as a preservative and an antioxidant in food. It also acts as a corrosion inhibitor in oil and gas industry, as a bleaching agent in the production of coconut cream, as the source of sulfur dioxide and in the destruction of cyanide in commercial gold cyanidation processes. It is utilized in the precipitation of gold from auric acid as well as in the waste water treatment to remove hexavaent chromium as trivalent chromium by precipitation after reduction. Further, it is used in photography. In addition, it plays as an oxygen scavenger to eliminate the dissolved oxygen in wastewater and in pipes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le métabisulfite de sodium est utilisé comme ingrédient actif dans les comprimés de Campden, comme agent de nettoyage pour les membranes d‘osmose inverse de l‘eau potable, comme agent de conservation et antioxydant dans les aliments. Il agit également comme inhibiteur de corrosion dans l‘industrie pétrolière et gazière, comme agent de blanchiment dans la production de crème de noix de coco, comme source de dioxyde de soufre et dans la destruction du cyanure dans les procédés commerciaux de cyanuration de l‘or. Il est utilisé dans la précipitation de l‘or de l‘acide aurique ainsi que dans le traitement des eaux usées pour éliminer le chrome hexavalent comme chrome trivalent par précipitation après réduction. De plus, il est utilisé dans la photographie. En outre, il joue comme un piège à oxygène pour éliminer l‘oxygène dissous dans les eaux usées et dans les tuyaux.
Solubilité
Soluble dans l‘eau, l‘éthanol et le glycérol.
Remarques
Sensible à l‘humidité et à l‘air. Incompatible avec les agents oxydants forts et les acides forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7681-57-4
Formule moléculaire Na2O5S2
Poids moléculaire (g/mol) 190.09
Numéro MDL MFCD00167602
Clé InChI LDTLADDKFLAYJA-UHFFFAOYSA-L
Synonyme sodium metabisulfite, sodium pyrosulfite, sodium disulfite, disodium pyrosulfite, sodium metabisulphite, disodium disulfite, disodium disulphite, fertisilo, disodium metabisulfite, natrii disulfis
CID PubChem 656671
Nom IUPAC (sulfinatooxy)sulfinate de disodium
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S(=O)OS([O-])=O
Specifications
Nom chimique ou matériau Sodium metabisulfite
Point de fusion >300°C
pH 3.5 to 5.0
Quantité 10,000 g
Formule linéaire Na2S2O5
Merck Index 14,8638
Informations sur la solubilité Soluble in water,ethanol and glycerol.
Poids de la formule 190.1
Pourcentage de pureté 97%
Odeur Like Rotten Eggs
Sensibilité Air and moisture sensitive
Densité 1.48
Show More Show Less
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot10253549 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/12/2024 Catalog NumberA17351.0C,A17351.36,A17351.0E
Numéro de lot10251645 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/08/2024 Catalog NumberA17351.0C,A17351.36,A17351.0E
Numéro de lot10239865 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/02/2024 Catalog NumberA17351.0C,A17351.36,A17351.0E
Numéro de lot10238370 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/04/2022 Catalog NumberA17351.0C,A17351.36,A17351.0E
Numéro de lot10236948 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/04/2022 Catalog NumberA17351.0C,A17351.36,A17351.0E
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Sodium metabisulphite
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Hazard Statement
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • EUH031-Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contient: Sodium metabisulphite
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Métabisulfite de sodium, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >