Learn More
Hydroxyde de sodium, puriss., répond aux spécifications analytiques BP, NF, de la Ph. eur., E524, 98-100,5 %, pastilles, Honeywell Fluka™ Code produit.: 15660810
Hydroxyde de sodium, puriss., répond aux spécifications analytiques BP, NF, de la Ph. eur., E524, 98-100,5 %, pastilles, Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Code produit. 15660810 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
1 kg
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
25 kg
4 x 5 kg
6 x 1 kg
Code produit. 15660810
Marque: Honeywell-Fluka 062031KG
Demander un format en vrac ou personnalisé
Puriss., conforme aux spécifications analytiques BP, NF, de la Ph. eur., E524, 98-100,5 %, pastilles
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1310-73-2
Formule moléculaire HNaO
Poids moléculaire (g/mol) 39.997
Numéro MDL MFCD00003548
Clé InChI HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, causticAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 14798
ChEBI CHEBI:32145
Nom IUPAC hydroxyde de sodium
SMILES [OH-].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Hydroxide
Note relative au nom Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, NF
Formule linéaire NaOH
Numéro UN 1823
Informations sur la solubilité Soluble in water, 1260g/L at 20°C
Quantité 1 kg
Poids de la formule 40g/mol
Pourcentage de pureté 98 to 100.5%
Qualité puriss.
Densité de vapeur >1 (vs air)
Tension de vapeur 3mmHg (37°C), 18mmHg (20°C)
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
3 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotO0510 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/07/2024 Catalog Number06203-1KG
Numéro de lotN0310 Type de certificatCertificat d’analyse Date03/01/2024 Catalog Number06203-1KG
Numéro de lotM2290 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/06/2023 Catalog Number06203-1KG
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium hydroxide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Hydroxyde de sodium, puriss., répond aux spécifications analytiques BP, NF, de la Ph. eur., E524, 98-100,5 %, pastilles, Honeywell Fluka™ >