Learn More
Hydroxyde de sodium, 97+ %, réactif ACS, granulés, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10187850
Hydroxyde de sodium, 97+ %, réactif ACS, granulés, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10187850
2.5 kg
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
25 kg
Code produit. 10187850
Marque: Thermo Scientific Acros 424330025
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1310-73-2
Formule moléculaire HNaO
Clé InChI HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, causticAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 14798
ChEBI CHEBI:32145
Nom IUPAC hydroxyde de sodium
SMILES [OH-].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium hydroxide
Couleur Blanc
Point d’ébullition 1390.0°C
Point de fusion 318.0°C
Plage de pourcentage du dosage 97+%
Formule linéaire NaOH
Fieser 01,1083; 05,616; 07,336; 08,460
Merck Index 15, 8761
Informations sur la solubilité Solubility in water: completely soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and glycerol,insoluble in acetone
Quantité 2.5 kg
Poids moléculaire (g/mol) 40
Poids de la formule 40
Pourcentage de pureté ≥97%
Qualité Réactif ACS
Conditionnement Bouteille en plastique
Tension de vapeur 1mbar at 700°C
Forme physique Culot
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0453016 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/01/2025 Catalog Number424330250,424330010,424335000,424330251,424330100,424330025
Numéro de lotA0466917 Type de certificatCertificat d’analyse Date21/10/2024 Catalog Number424330250,424330010,424330251,424335000,424330100,424330025
Numéro de lotA0466918 Type de certificatCertificat d’analyse Date21/10/2024 Catalog Number424330250,424330010,424330251,424335000,424330100,424330025
Numéro de lotA0466916 Type de certificatCertificat d’analyse Date21/10/2024 Catalog Number424330250,424330010,424330251,424335000,424330100,424330025
Numéro de lotA0465041 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/08/2024 Catalog Number424330250,424330010,424330251,424335000,424330100,424330025
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium hydroxide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Hydroxyde de sodium, 97+ %, réactif ACS, granulés, Thermo Scientific Chemicals >