Learn More
Hydroxyde de sodium, solution standardisée 1,0N, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11303757
Hydroxyde de sodium, solution standardisée 1,0N, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11303757
1 L
Click to view available options
Quantité:
1 L
4 L
20 L
Code produit. 11303757
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 035629.K2
Demander un format en vrac ou personnalisé
Sodium hydroxide, 1.0N standardized solution is used for volumetric analysis in laboratories.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1310-73-2
Formule moléculaire HNaO
Poids moléculaire (g/mol) 39.997
Numéro MDL MFCD00003548
Clé InChI HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, causticAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 14798
ChEBI CHEBI:32145
Nom IUPAC hydroxyde de sodium
SMILES [OH-].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium hydroxide
Couleur Incolore
Forme physique Liquide
Quantité 1 L
Informations sur la solubilité Miscible with glycerol,ethanol and methanol. Immiscible with acetone and ether.
Poids de la formule 40
Aspect Colourless liquid
Tension de vapeur 23 hPa (17mm Hg) at 20°C
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotN14L503 Type de certificatCertificat d’analyse Date27/03/2025 Catalog Number035629.M4,035629.K2,035629.K7
Numéro de lotN26L509 Type de certificatCertificat d’analyse Date26/03/2025 Catalog Number035629.M4,035629.K2,035629.K7
Numéro de lotW06K525 Type de certificatCertificat d’analyse Date18/03/2025 Catalog Number035629.M4,035629.K2,035629.K7
Numéro de lot62500028 Type de certificatCertificat d’analyse Date03/02/2025 Catalog Number035629.M4,035629.K2,035629.K7
Numéro de lotZ14K513 Type de certificatCertificat d’analyse Date26/12/2024 Catalog Number035629.K2,035629.M4,035629.K7
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium hydroxide, 1.0N Standardized Solution
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: sodium hydroxide
Nom du produit
Hydroxyde de sodium, solution standardisée 1,0N, Thermo Scientific Chemicals >