Learn More
Hydroxyde de sodium, pur, solution étalon 1N, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10706341 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 L
5 L
25 L
Conditionnement:
Bidon en plastique
Bouteille en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
1L
25L
5L
Code produit. 10706341
Marque: Thermo Scientific Acros 124260010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1310-73-2 | HNaO | 39.997 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Solution volumétrique étalon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau Sodium hydroxide
Couleur Incolore
CAS 1310-73-2, 7732-18-5
Formule moléculaire HNaO
Formule linéaire NaOH
Concentration 0.998 to 1.002N (20°C)
Fieser 01,1083; 05,616; 07,336; 08,460
Densité 1.0400g/mL
Merck Index 15, 8761
Synonyme sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
Clé InChI HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Quantité 1 L
SMILES [OH-].[Na+]
Nom IUPAC hydroxyde de sodium
Poids moléculaire (g/mol) 39.997
CID PubChem 14798
ChEBI CHEBI:32145
Poids de la formule 40
Conditionnement Bouteille en plastique
Forme physique Liquide
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Sodium hydroxide, 1N standard solution
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Hazard Statement
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contient: Sodium hydroxide