Learn More
Phosphate d’hydrogène de sodium, anhydre, ACS, 99,0 % min., Thermo Scientific Chemicals
Description
Sodium hydrogen phosphate is used in food and water treatment in conjunction with trisodium phosphate. It is used as an emulsifier and buffer in foods and pharmaceuticals, anti-caking additive in powdered products, dietary supplement, scale inhibitor, reagent and buffer in analytical chemistry. It finds application in detergents, cleaning agents, textile, leather auxiliary, fertilizers and galvanoplastics. Further, it is used as a saline laxative to treat constipation. It inhibits the calcium scale formation in water treatment plants.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Sodium hydrogen phosphate, anhydrous |
Couleur | Blanc |
Forme physique | Granulés |
Quantité | 250 g |
Plage de pourcentage du dosage | 99.0% min. |
Informations sur la solubilité | Soluble in water. Insoluble in ethanol,methanol and n-octanol. |
Poids de la formule | 141.98 |
Qualité | ACS |
Odeur | Odorless |
Sensibilité | Hygroscopic |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
Y18K009 | Certificat d’analyse | 20/11/2024 | 013437.30,013437.A1,013437.A7 |
Y17J017 | Certificat d’analyse | 04/01/2024 | 013437.30,013437.A1,013437.A7 |
W06J050 | Certificat d’analyse | 11/10/2023 | 013437.30,013437.A1,013437.A7 |
S05J013 | Certificat d’analyse | 11/10/2023 | 013437.30 |
R15J031 | Certificat d’analyse | 11/10/2023 | 013437.30 |