Learn More
Phosphate de sodium, dibasique, + de 99 %, pour analyse, anhydre, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10440481
Phosphate de sodium, dibasique, + de 99 %, pour analyse, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10440481
500 g, Flacon en plastique
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
5 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Flacon en plastique
Code produit. 10440481
Marque: Thermo Scientific Acros 204855000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Tampon biologique pour analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7558-79-4
Formule moléculaire HNa2O4P
Poids moléculaire (g/mol) 141.96
Numéro MDL MFCD00003496
Clé InChI BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
Synonyme phosphate d’hydrogène disodique, phosphate disodique, hydrogénoorthophosphate disodique, phosphate de sodium dibasique, phosphate de sodium, orthophosphate disodique, phosphate d’hydrogène sodique, acide phosphorique, sel disodique, sodium hydrogen phosphate, phosphoric acid, disodium salt
CID PubChem 24203
ChEBI CHEBI : 34683
SMILES [Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau phosphate de sodium, dibasique
Note relative au nom p.a.
Couleur Blanc
pH 8.7 à 9.3 (sol. 5 % à 20°C)
Forme physique Poudre granulaire
Quantité 500 g
Plage de pourcentage du dosage + de 99 %
Formule linéaire Na2HPO4
Merck Index 15, 8789
Informations sur la solubilité Solubilité dans l’eau : 75 g/L (20°C). Autres solubilités : pratiquement insoluble dans l’alcool
Nom IUPAC disodique ; phosphate d’hydrogène
Poids de la formule 141.96
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Analytique
Perte à la dessiccation 0.2 % max.
Conditionnement Flacon en plastique
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0467783 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number204855000,204850050,204851000
Numéro de lotA0467782 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number204855000,204850050,204851000
Numéro de lotA0453969 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/08/2023 Catalog Number204855000,204850050,204851000
Numéro de lotA0453968 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/08/2023 Catalog Number204855000,204850050,204851000
Numéro de lotA0396162 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/12/2022 Catalog Number204855000,204850050,204851000
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Phosphate de sodium, dibasique, + de 99 %, pour analyse, anhydre, Thermo Scientific Chemicals >