Learn More
Chlorure de sodium, extra pur, SLR, Fisher Chemical
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
3 kg
5 kg
Spécification
Spécification
Point d’ébullition | 1461°C |
Point de fusion | 801°C |
Couleur | Blanc |
pH | 5.0 to 8.0 |
Forme physique | Solide |
Quantité | 3 kg |
Nom IUPAC | sodium ; chlorure |
Poids de la formule | 58.44g/mol |
Conditionnement | Récipient de poudre en plastique |
Tension de vapeur | 1mmHg 865 |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 15
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
1 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
2527965 | Certificat d’analyse | 25/02/2025 | S/3120/60,S/3120/70,S/3120/53,S/3120/63,S/3120/60X,S/3120/65 |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Spotlight
Profitez de remises importantes sur une sélection de produits très appréciés par nos clients, comme les produits chimiques, les produits indispensables du laboratoire, le matériel lié aux sciences de la vie, les consommables et les produits de sécurité.Code promotionnel: 24155Expire: 2025-04-30
Jours
26Heures
19Minutes
52Secondes
18
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Chlorure de sodium, extra pur, SLR, Fisher Chemical >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu