Learn More
Bicarbonate de sodium, Puriss., conforme aux normes analytiques de BP, FCC, Ph. Eur., USP, E500, 99,0 à 100,5 %, poudre, Honeywell Fluka™ Code produit.: 15671310
Bicarbonate de sodium, Puriss., conforme aux normes analytiques de BP, FCC, Ph. Eur., USP, E500, 99,0 à 100,5 %, poudre, Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Code produit. 15671310 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
5 kg
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
25 kg
4 x 5 kg
6 x 1 kg
Code produit. 15671310
Marque: Honeywell-Fluka 134335KG
Demander un format en vrac ou personnalisé
Puriss., conforme aux normes analytiques de BP, FCC, Ph. Eur., USP, E500, 99,0 à 100,5 %, poudre
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 144-55-8
Formule moléculaire CHNaO3
Poids moléculaire (g/mol) 84.01
Numéro MDL MFCD00003528
Clé InChI UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium bicarbonate, sodium hydrogen carbonate, baking soda, carbonic acid monosodium salt, sodium acid carbonate, bicarbonate of soda, sodium hydrogencarbonate, meylon, acidosan, neutAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 516892
ChEBI CHEBI:32139
Nom IUPAC sodium ; carbonate d’hydrogène
SMILES [Na+].OC([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Bicarbonate
Note relative au nom Meets analytical specification of Ph. Eur.,BP, USP, FCC
Forme physique Powder
Quantité 5 kg
Formule linéaire NaHCO3
Numéro UN NONH for all modes of transport
Beilstein 4153970
Poids de la formule 84.01g/mol
Pourcentage de pureté 99 to 100.5%
Qualité puriss.
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
4 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0450866 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/08/2023 Catalog Number13433-5KG,13433-6X1KG,13433-1KG,134331000,134330050,134330250,13433-25KG
Numéro de lotA0399094 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/12/2022 Catalog Number13433-5KG,13433-6X1KG,13433-1KG,134331000,134330050,134330250,13433-25KG
Numéro de lotA0414331 Type de certificatCertificat d’analyse Date20/06/2022 Catalog Number13433-5KG,13433-6X1KG,13433-1KG,134331000,134330050,134330250,13433-25KG
Numéro de lotA0432307 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/08/2021 Catalog Number13433-5KG,13433-6X1KG,13433-1KG,134331000,134330050,134330250,13433-25KG
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Bicarbonate de sodium, Puriss., conforme aux normes analytiques de BP, FCC, Ph. Eur., USP, E500, 99,0 à 100,5 %, poudre, Honeywell Fluka™ >