Learn More
Bicarbonate de sodium, Puriss., conforme aux normes analytiques de BP, FCC, Ph. Eur., USP, E500, 99,0 à 100,5 %, poudre, Honeywell Fluka™ Code produit.: 15681310
Bicarbonate de sodium, Puriss., conforme aux normes analytiques de BP, FCC, Ph. Eur., USP, E500, 99,0 à 100,5 %, poudre, Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Code produit. 15681310 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
6 x 1 kg
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
25 kg
4 x 5 kg
6 x 1 kg
Code produit. 15681310
Marque: Honeywell-Fluka 134336X1KG
Demander un format en vrac ou personnalisé
Puriss., conforme aux normes analytiques de BP, FCC, Ph. Eur., USP, E500, 99,0 à 100,5 %, poudre
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 144-55-8
Formule moléculaire CHNaO3
Poids moléculaire (g/mol) 84.01
Numéro MDL MFCD00003528
Clé InChI UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium bicarbonate, sodium hydrogen carbonate, baking soda, carbonic acid monosodium salt, sodium acid carbonate, bicarbonate of soda, sodium hydrogencarbonate, meylon, acidosan, neut
CID PubChem 516892
ChEBI CHEBI:32139
Nom IUPAC sodium ; carbonate d’hydrogène
SMILES [Na+].OC([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Bicarbonate
Note relative au nom Meets analytical specification of Ph. Eur.,BP, USP, FCC
Quantité 6 x 1 kg
Formule linéaire NaHCO3
Numéro UN NONH for all modes of transport
Poids de la formule 84.01
Pourcentage de pureté 99.0 to 100.5%
Qualité puriss.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Bicarbonate de sodium, Puriss., conforme aux normes analytiques de BP, FCC, Ph. Eur., USP, E500, 99,0 à 100,5 %, poudre, Honeywell Fluka™ >