Learn More
Bicarbonate de sodium, certifié AR pour analyse, conforme aux spécifications analytiques de Ph.Eur, Fisher Chemical Code produit.: 10518640
Bicarbonate de sodium, certifié AR pour analyse, conforme aux spécifications analytiques de Ph.Eur, Fisher Chemical
Code produit. 10518640
5 kg, Récipient en plastique
Click to view available options
Quantité:
500 g
3 kg
5 kg
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Récipient en plastique
This item is not returnable. View return policy
Code produit. 10518640
Marque: Fisher Chemical S/4240/65
Demander un format en vrac ou personnalisé
This item is not returnable. View return policy
CHNaO3, numéro CAS-144-55-8, acidosan, bicarbonate de soude, bicarbonate de soude, sel monosodique d’acide carbonique, meylon, neut, carbonate d’acide de sodium, bicarbonate de sodium, hydrogénocarbonate de sodium, hydrogénocarbonate de sodium, 500 g, CHEBI:32139, blanc, 84,01 g/mol, UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 144-55-8
Formule moléculaire CHNaO3
Poids moléculaire (g/mol) 84.01
Numéro MDL MFCD00003528
Clé InChI UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium bicarbonate, sodium hydrogen carbonate, baking soda, carbonic acid monosodium salt, sodium acid carbonate, bicarbonate of soda, sodium hydrogencarbonate, meylon, acidosan, neutAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 516892
ChEBI CHEBI:32139
SMILES [Na+].OC([O-])=O
Specifications
Point de fusion 270°C
Couleur Blanc
pH 8.3
Forme physique Solide en poudre
Quantité 5 kg
Nom IUPAC sodium ; carbonate d’hydrogène
Poids de la formule 84.01g/mol
Conditionnement Récipient en plastique
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
1 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot2526231 Type de certificatCertificat d’analyse Date10/02/2025 Catalog NumberS/4240/70,S/4240/60,S/4240/63,S/4240/53,S/4240/65
Product Identifier
  • Sodium bicarbonate
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Bicarbonate de sodium, certifié AR pour analyse, conforme aux spécifications analytiques de Ph.Eur, Fisher Chemical >