Learn More
Acétate de sodium, Puriss. p.a., réactif ACS, réac. Ph. Eur., anhydre, Honeywell Fluka™ Code produit.: 15603820
Acétate de sodium, Puriss. p.a., réactif ACS, réac. Ph. Eur., anhydre, Honeywell Fluka™
Code produit. 15603820 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
6 x 1 kg
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
5 kg
40 kg
6 x 1 kg
Code produit. 15603820
Marque: Honeywell-Fluka 323196X1KG
Demander un format en vrac ou personnalisé
Certifié pur, réactif ACS, Reag. Ph. Eur., anhydre
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 127-09-3
Formule moléculaire C2H3NaO2
Poids moléculaire (g/mol) 82.03
Numéro MDL MFCD00012459
Clé InChI VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium acetate, acetic acid, sodium salt, sodium acetate anhydrous, sodium acetate, anhydrous, acetic acid sodium salt, anhydrous sodium acetate, sodii acetas, sodium ethanoate, natrium aceticum, octan sodny czechAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 517045
ChEBI CHEBI:32954
Nom IUPAC sodium acetate
SMILES [Na+].CC([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium acetate
Point de fusion >300°C (decomposition)(literature)
Note relative au nom Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. Ph. Eur., anhydrous
% min. CAS ≥90.0000%
% max. CAS ≤100.0000%
Forme physique anhydre
Quantité 6 x 1 kg
Notes de pourcentage du dosage HClO4-Titr.
Formule linéaire CH3COONa
Beilstein 3595639
Poids de la formule 82.03
Pourcentage de pureté >99%
Qualité Réactif ACS / réactif Ph. Eur.
Conditionnement Flacon poly
Densité 1.45 g/cm3
Nom du produit
Acétate de sodium, Puriss. p.a., réactif ACS, réac. Ph. Eur., anhydre, Honeywell Fluka™ >