Learn More
Acide acétique, sel de sodium, 99+ %, réactif ACS, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10155563 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
500 g
2,5kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Conditionnement:
2.50kg
500g
Code produit. 10155563
Marque: Thermo Scientific Acros 424250025
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 127-09-3 | C2H3NaO2 | 82.03 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 127-09-3
Formule moléculaire C2H3NaO2
Poids moléculaire (g/mol) 82.03
Numéro MDL MFCD00012459
Clé InChI VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium acetate, acetic acid, sodium salt, sodium acetate anhydrous, sodium acetate, anhydrous, acetic acid sodium salt, anhydrous sodium acetate, sodii acetas, sodium ethanoate, natrium aceticum, octan sodny czech
CID PubChem 517045
ChEBI CHEBI:32954
Nom IUPAC sodium ; acétate
SMILES [Na+].CC([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetic acid, sodium salt
pH 7,0 à 9,2 (5 % de solution à 25°C)
Point de fusion 324,0°C
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Couleur Blanc
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Formule linéaire CH3CO2Na
Beilstein 02, 96
Fieser 01,1024; 05,591
Merck Index 15, 8709
Informations sur la solubilité Solubilité dans l’eau :500 g/l (20°C).Autres solubilités : légèrement soluble dans l’alcool
Poids de la formule 82.03
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Réactif ACS
Quantité 2,5kg
Point d’éclair >250°C
Spectre IR Authentique
Perte à la dessiccation 1,0 % max. (120°C)
Conditionnement Bouteille en plastique
Forme physique Poudre cristalline fine