Learn More
Acétate de sodium, Puriss. p.a., réactif ACS, réac. Ph. Eur., anhydre, Honeywell Fluka™
Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
5 kg
40 kg
6 x 1 kg
Conditionnement:
1kg
40kg
500g
5kg
6 pièces
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sodium acetate |
| Point de fusion | >300°C (decomposition)(literature) |
| Note relative au nom | Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. Ph. Eur., anhydrous |
| % min. CAS | ≥90.0000% |
| % max. CAS | ≤100.0000% |
| Forme physique | anhydre |
| Quantité | 40 kg |
| Notes de pourcentage du dosage | HClO4-Titr. |
| Formule linéaire | CH3COONa |
| Numéro UN | NONH for all modes of transport |
| Afficher plus |