Learn More
Kolmi Hopen™ Charlottes en polypropylène à cache-col, 40 g/m2 (poids)
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Comprend:
Boîte de charlottes et distributeurs
Charlottes et sachets en PE
Description
- Protège complètement et contient les cheveux longs
- Transmet l’image professionnelle
- Possibilité d’utiliser un code couleur pour le suivi
- 40 g/m2 (poids de tissu)
Spécification
Spécification
Matériau | Polypropylène |
Couleur | Bleu |
Jetable | Oui |
Type de conception | Charlotte à cache-col |
Stérilité | Non stérile |
Quantité | 100/paquet |
Longueur (métrique) | 28 cm (charlotte), 23 cm (filet), 7 cm (visière) |
Comprend | Boîte de charlottes et distributeurs |
À utiliser avec (application) | Industriel, laboratoire |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Kolmi Hopen™ Charlottes en polypropylène à cache-col, 40 g/m2 (poids) >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu