Learn More
Ansell Charlottes bouffantes Bioclean™
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Couleur : blanc ; Taille : universelle
Description
- Taille universelle
- Légère, en polypropylène doux non tissé
- Hypoallergénique
- Compatible avec une variété d’environnements
- Fabriqué dans un établissement avec certifications ISO 9001:2008. Certifications
- Conformément à la norme ISO 2859
Specifications
Specifications
Type de produit | Cleanroom Bouffant |
Dimensions | Universel |
Matériau | en PP |
Couleur | Blanc |
Jetable | Single-use |
Modèle | BBC-W |
Type de couture | Elasticized Double Stitching |
Certifications/Conformité | Fabriqué dans un établissement avec certifications ISO 9001:2008. Certifications conformément à la norme ISO 2859 |
Cleanroom Class | Class 10 (ISO 4) |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Les essentiels pour salles blanches
Équipez votre environnement contrôléCode promotionnel: 24151Expire: 2025-05-02
Nouvelle offre Économisez jusqu'à 92 %
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Ansell Charlottes bouffantes Bioclean™ >
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction