Learn More
Kolmi Hopen™ Charlotte en polypropylène en sachet en PE, diamètre de 48 cm
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Vert
Description
- Légère pour un confort accru
- Possibilité d’utiliser un code couleur pour le suivi
- S’adapte aux différentes tailles de tête
- Bande élastique simple
- Peut être utilisée pour contrôler l’environnement des procédures HACCP et de diverses industries
- 12 g/m2 (poids du matériau)
Spécification
Spécification
Matériau | Polypropylène |
Couleur | Blanc |
Jetable | Oui |
Type de conception | Charlottes |
Stérilité | Non stérile |
Certifications/Conformité | EN ISO 9001 |
Quantité | 100/paquet |
Diamètre (métrique) | 48 cm |
À utiliser avec (application) | Industriel, laboratoire |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Kolmi Hopen™ Charlotte en polypropylène en sachet en PE, diamètre de 48 cm >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu