Learn More
Fisherbrand™ Flacon à bouchon à clipser, verre transparent
27.68 EUR valable jusqu'au 2025-03-30
Utilisez le code promo "24134" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Un flacon pratique et économique pour des analyses non critiques
- Transparents
- En verre
- Fond plat
Spécification
Transparents | |
Verre | |
Stockage | |
CleanPack, boîte en PP | |
1 mL | |
65 mm | |
3e classe hydrolytique | |
Non |
26 mm | |
27 ml | |
Bouchon à clipser | |
0,6 μl | |
Fond plat | |
100 | |
ND22 |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Spotlight
Profitez de remises importantes sur une sélection de produits très appréciés par nos clients, comme les produits chimiques, les produits indispensables du laboratoire, le matériel lié aux sciences de la vie, les consommables et les produits de sécurité.Code promotionnel: 24155Expire: 2025-04-30
Jours
31Heures
21Minutes
0Secondes
31 -
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
Jours
31Heures
21Minutes
0Secondes
31 -
Plusieurs fabricants
Promotion sur les tests de produits laitiers et végétaux
Des produits de test de qualité pour répondre à tous vos besoins.Code promotionnel: 24134Expire: 2025-03-31
Jours
1Heures
21Minutes
0Secondes
31