Learn More
Applied Biosystems™ Dosages de génotypage SNP TaqMan™, humain
Dosage de 5’-nucléases pour distinguer deux allèles d’un SNP spécifique dans le cadre d’études de génotypage.
Marque: Applied Biosystems™ 4351376
616.10 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24107" pour bénéficier de cette offre.
Includes: Deux amorces de PCR non marquées :(amorces avant et arrière à concentration finale de 900 nM) ; un colorant VIC™ Applied Biosystems :La sonde marquée MGB détecte 1 séquence Allele (sondes à concentration finale de 200 nM) ; un colorant 6FAM™ Applied Biosystems :La sonde marquée MGB détecte 2 séquences Allele (sondes à concentration finale de 200 nM)
Description
- Notre grande sélection de dosages SNP vous permet de faire avancer vos études de validation et de screening pour les applications d’association de maladies et de stratification des populations.
- Format simple d’utilisation à tube unique
- La solide conception des dosages garantit des résultats plus précis, plus reproductibles et fiables
- Flux de travail simple qui permet des résultats rapides
Spécification
Néant | |
1 tube contenant un mélange 40X (tailles S et M) ou 80X (taille L) de dosage préformulé (2 sondes et 2 amorces). Conserver entre -15 et -25°C. |
|
Congelé | |
Emballage durable | |
FAM, VIC | |
Extraction en phase solide (SPE) | |
1 000 réactions (M, 40X) | |
Humaine | |
Génotypage | |
5 000 réactions |
Néant | |
VIC™ - La sonde MGB détecte l’allèle 1, FAM - La sonde MGB détecte l’allèle 2 | |
7500 System, 7500 Fast System, 7900HT System, StepOne™, StepOnePlus™, ViiA™ 7 System, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio™ 12k Flex ProFlex PCR System*, VeritiPro*, SimpliAmp*, MiniAmp*, Automated Thermal Cycler* * Si un thermocycleur est utilisé pour l’amplification par PCR, la pré-lecture et la post-lecture en option doivent être effectuées séparément sur un système PCR en temps réel afin de détecter et d’enregistrer les signaux fluorescents. |
|
VIC™ (5’), FAM (5’), MGB (Minor Groove Binder) (3’) | |
TaqMan™ | |
Sans DNase, sans RNase | |
Température ambiante | |
Plus de 4,5 millions d’essais biologiques humains à l’échelle du génome sont disponibles. | |
40X | |
ADN humain |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Getting Started Guide: TaqMan Genotyper Software - For v1.7 or later
Version: C
Taille: 4.2 MB
Quick Reference: TaqMan Genotyper Software - Create and analyze a study
Version: C
Taille: 176.5 kB
User Guide: TaqMan SNP Genotyping Assays
Version: MAN0009593 Rev. B.0 (29Sep2017)
Taille: 1.7 MB
Reference Guide: Understanding Your Shipment - For use with single tube TaqMan Assays
Version: A.0
Taille: 883.9 kB
User Guide: Applied Biosystems Genotyping Analysis Module
Version: MAN0014821 Rev.C (31May2016)
Taille: 829.7 kB
Product Bulletin: TaqMan® SNP Genotyping Assays
Taille: 642.6 kB
Brochure: TaqMan Assays for genetic variation research
Taille: 1.4 MB
Technical Note: Quality value in TaqMan Genotyper Software
Taille: 513 kB
Understanding Assay Information Files: Assays-by-Design Service
Taille: 182.7 kB
Reference: Understanding Your TaqMan Assay Shipment
Taille: 3.6 MB
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Applied Biosystems™ Dosages de génotypage SNP TaqMan™, humain > Humain ; 5000 réactions (format moyen) ; 40X