Learn More
Applied Biosystems™ Dosage personnalisé d’expression génétique TaqMan™, FAM
Tous les produits Applied Biosystems Produits
Click to view available options
Quantité:
L (2900 reactions), made to order
M (750 reactions), made to order
S (360 reactions), made to order
Conditionnement:
1 pièce
20 pièces
60 pièces
Description
- Facile à utiliser : il vous suffit de fournir votre séquence cible d’intérêt ou de soumettre des séquences d’amorces/sondes de votre propre conception et vous serez rapidement prêt à effectuer des études d’expression d’ARN sur tout ARN codant ou non codant dans n’importe quel organisme
- Chaque dosage personnalisé est un mélange d’amorce sens, d’amorce antisens et de sonde MGB TaqMan marquée au colorant FAM™
- Conçu pour fonctionner dans des conditions universelles de concentration d’oligo et de cycle thermique pour la RT-PCR en deux étapes
- Ajoutez simplement TaqMan Master Mix et votre échantillon d’ADNc pour générer des données d’expression d’ARN sensibles, reproductibles et réellement quantitatives
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | 1 tube contenant un mélange de dosage préformulé 20X (tailles S et M) ou 60X (taille L) (1 sonde et 2 amorces). Conserver entre -15 et -25°C. |
| À utiliser avec (équipement) | 7500 System, 7500 Fast System, 7900HT System, StepOne™, StepOnePlus™, ViiA™ 7 System, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio™ 12k Flex |
| Concept écologique | Emballage durable |
| Gamme de produits | TaqMan |
| Type de produit | Expression génétique personnalisée TaqMan |
| Quantité | S (360 reactions), made to order |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Nbre de réactions | 360 reactions, made to order |