Learn More
Applied Biosystems™ Dosages de génotypage SNP TaqMan™, humain
Dosage de 5’-nucléases pour distinguer deux allèles d’un SNP spécifique dans le cadre d’études de génotypage.
Marque: Applied Biosystems™ 4351382
503.86 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24107" pour bénéficier de cette offre.
Includes: Deux amorces de PCR non marquées :(amorces avant et arrière à concentration finale de 900 nM) ; un colorant VIC™ Applied Biosystems :La sonde marquée MGB détecte 1 séquence Allele (sondes à concentration finale de 200 nM) ; un colorant 6FAM™ Applied Biosystems :La sonde marquée MGB détecte 2 séquences Allele (sondes à concentration finale de 200 nM)
Description
- Notre grande sélection de dosages SNP vous permet de faire avancer vos études de validation et de screening pour les applications d’association de maladies et de stratification des populations.
- Format simple d’utilisation à tube unique
- La solide conception des dosages garantit des résultats plus précis, plus reproductibles et fiables
- Flux de travail simple qui permet des résultats rapides
Spécification
Deux amorces pour PCR non marquées : (amorces avant et arrière à concentration finale de 900 nM) ; un colorant VIC™ Applied Biosystems : La sonde marquée MGB détecte la séquence d’allèle 1 (sondes à concentration finale de 200 nM) ; un colorant 6FAM™ Applied Biosystems : La sonde marquée au MGB détecte la séquence d’allèle 2 (sondes à concentration finale de 200 nM). Conserver entre -15° et -25°C | |
5000 réactions (moyennes, 40X) | |
1000 reactions |
Dosages de génotypage de SNP TaqMan à tube unique | |
Génotypage | |
Souris |