Learn More
Macherey-Nagel™ Septa en silicone/PTFE
Scellez les flacons avec les septum du port d’injection GC. Les septum en silicone/PTFE Macherey-Nagel™ sont disponibles en plusieurs tailles.
Marque: Macherey-Nagel™ 702626
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Septa en silicone/PTFE
- Silicone blanc, un côté revêtu de PTFE gris
- Température maximale de 200°C
- Lorsqu’ils sont utilisés à des températures considérablement plus élevées–et qu’ils fonctionnent sans purge du septum–des pics interférents peuvent se produire en raison de la décomposition thermique du matériau.
Spécification
Septum | |
11 mm | |
Gris-blanc | |
50/boîte |
Un côté revêtu de PTFE gris | |
200°C | |
PTFE/silicone |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-5 of 7
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Macherey-Nagel™ Septa en silicone/PTFE > Dia. ext. : 11 mm
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu