Learn More
Fisherbrand™ Carnets de laboratoire
Conservez et organisez les informations en toute sécurité grâce à ces carnets de laboratoire Fisherbrand™. Parfaits pour une variété d’applications, notamment l’enregistrement de données de recherche, de procédures expérimentales, de conception et d’idées de développement.
Marque: Fisherbrand™ HEA8610AFG26
125.85 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24163" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Les pages exemptes d’acide de qualité archivistique sont numérotées et comprennent des espaces pour le titre, le numéro du projet, le numéro du livre, la date et la signature du témoin.
- Reste à plat lorsqu’il est ouvert
- Les données utilisateur, les instructions dans les carnets, la table des matières, la table périodique et les tables de conversion sont incluses dans chaque livre
- Le ruban marque-page tient est utile pour une référence rapide
- Les couvertures de toutes les versions sont étanches et résistantes aux produits chimiques
Spécification
Carton/papier | |
8.5 in. | |
Noir | |
21,8 x 28,1 cm | |
21.6 cm | |
6 mm (0,25 in) | |
Ordinateur portable |
Grille | |
11 in | |
Noir | |
27.9 cm | |
Single-use | |
200 |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Vidéos
-
Talking Points - Fisherbrand Laboratory Notebooks
Promotions
-
Fisherbrand
Fisherbrand - Offres spéciales sur les meilleurs produits
Jusqu'à 60% de remise sur une sélection de produits Fisherbrand !Code promotionnel: 24163Expire: 2025-04-30
Jours
16Heures
14Minutes
45Secondes
29 -
Fisherbrand
Fisherbrand - Offres spéciales sur les meilleurs produits
Jusqu'à 60% de remise sur une sélection de produits Fisherbrand !Code promotionnel: 24163Expire: 2025-04-30
Jours
16Heures
14Minutes
45Secondes
29