Learn More
Macherey-Nagel™ Septa en silicone/PTFE
Scellez les flacons avec les septum du port d’injection GC. Les septum en silicone/PTFE Macherey-Nagel™ sont disponibles en plusieurs tailles.
74.55€ - 79.45€
Spécification
Revêtement Un côté revêtu de PTFE gris
Couleur Gris-blanc
Matériau PTFE/silicone
Température (métrique) Max 200°C
Type Septum
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Diamètre (métrique) externe Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Diamètre (métrique) externe Prix Quantité et disponibilité  
10574611
Afficher les documents
Macherey-Nagel™
702625
10 mm
74.55€
50 pièces
Expédition estimée: 14-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10514801
Afficher les documents
Macherey-Nagel™
702626
11 mm
77.00€
50 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
10706882
Afficher les documents
Macherey-Nagel™
702627
12 mm
79.45€
50 pièces
Expédition estimée: 14-05-2025
Description
  • Septum en silicone/PTFE
  • Silicone blanc, un côté revêtu de PTFE gris
  • Température maximale de 200°C
  • Lorsqu’ils sont utilisés à des températures considérablement plus élevées–et qu’ils fonctionnent sans purge du septum–des pics interférents peuvent se produire en raison de la décomposition thermique du matériau.
Spécification
Spécification
Un côté revêtu de PTFE gris
PTFE/silicone
Septum
Gris-blanc
200°C
50/boîte
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Macherey-Nagel™ Septa en silicone/PTFE