Learn More
Macherey-Nagel™ Chiralplate™ pour la séparation des énantiomères par CCM
Résolvez une grande variété d’énantiomères. La plaque Chiralplate™ pour la séparation des énantiomères par CCM est constitué d’une couche spéciale disponible sur des plaques en verre avec indicateur fluorescent.
Marque: Macherey-Nagel™ 811059
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Caractéristiques
- Silice nano en phase inverse imprégnée d’ions Cu(II) et d’un sélecteur chiral (dérivé de proline, DP 31 43 726 et EP 0 143 147)
- La séparation basée sur l’échange de ligand, c’est-à-dire la formation de complexes ternaires de ligand mixtes avec les ions Cu(II) ; les différences dans la stabilité des complexes diastéréoisomères provoquent la séparation chromatographique
- Disponible en plaques de verre avec indicateur fluorescent
Application
- Séparation des énantiomères des acides aminés, des acides N-méthylamino, des acides N-formylamino, des acides α-alkylamino, des dérivés thiazolidine, des dipeptides, des lactones, des acides α-hydroxycarboxyliques
- Un examen de l’application de CHIRALPLATE a été effectué par K. Günther [J. Chromatog. 448 (1988) 11–30].
Spécification
Silice | |
4 | |
UV254 | |
0,25 mm |
Silicium | |
Plaque en verre | |
Pour séparation d’énantiomères par CCM | |
10 x 20 cm |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-5 of 9
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Macherey-Nagel™ Chiralplate™ pour la séparation des énantiomères par CCM > Taille de la plaque : 100 x 200 mm ; Matériau : Silicium
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu