Learn More
Macherey-Nagel™ Chiralplate™ pour la séparation des énantiomères par CCM
Résolvez une grande variété d’énantiomères. La plaque Chiralplate™ pour la séparation des énantiomères par CCM est constitué d’une couche spéciale disponible sur des plaques en verre avec indicateur fluorescent.
106.00€ - 931.00€
Spécification
Type | Plaque en verre |
---|---|
Indicateur fluorescent | UV254 |
À utiliser avec (application) | Pour séparation d’énantiomères par CCM |
Épaisseur (métrique) | 0,25 mm |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10422052
|
Macherey-Nagel™
811058 |
10 x 10 cm | 25 |
931.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 25-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12770184
|
Macherey-Nagel™
811059 |
10 x 20 cm | 4 |
430.00€
25 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10428781
|
Macherey-Nagel™
811057 |
5 x 20 cm | 50 |
815.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 14-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12740184
|
Macherey-Nagel™
811056 |
10 x 20 cm | 4/boîte |
106.00€
4 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10786322
|
Macherey-Nagel™
811055 |
10 x 20 cm | 25/boîte |
518.00€
25 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Fonctionnalités- Silice nano en phase inverse imprégnée d’ions Cu(II) et d’un sélecteur chiral (dérivé de proline, DP 31 43 726 et EP 0 143 147)
- La séparation basée sur l’échange de ligand, c’est-à-dire la formation de complexes ternaires de ligand mixtes avec les ions Cu(II) ; les différences dans la stabilité des complexes diastéréoisomères provoquent la séparation chromatographique
- Disponible en plaques de verre avec indicateur fluorescent
Serveur
- Séparation des énantiomères des acides aminés, des acides N-méthylamino, des acides N-formylamino, des acides α-alkylamino, des dérivés thiazolidine, des dipeptides, des lactones, des acides α-hydroxycarboxyliques
- Un examen de l’application de CHIRALPLATE a été effectué par K. Günther [J. Chromatogr. 448 (1988) 11–30].
Spécification
Plaque en verre | |
UV254 | |
Pour séparation d’énantiomères par CCM | |
0,25 mm |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Macherey-Nagel™ Chiralplate™ pour la séparation des énantiomères par CCM