Learn More
Macherey-Nagel™ Chiralplate™ pour la séparation des énantiomères par CCM
Résolvez une grande variété d’énantiomères. La plaque Chiralplate™ pour la séparation des énantiomères par CCM est constitué d’une couche spéciale disponible sur des plaques en verre avec indicateur fluorescent.
Marque:  Macherey-Nagel™ 811057
485.56 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10428781
  • 815.00€ / 50 pièces
Expédition estimée: 04-06-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Caractéristiques
  • Silice nano en phase inverse imprégnée d’ions Cu(II) et d’un sélecteur chiral (dérivé de proline, DP 31 43 726 et EP 0 143 147)
  • La séparation basée sur l’échange de ligand, c’est-à-dire la formation de complexes ternaires de ligand mixtes avec les ions Cu(II) ; les différences dans la stabilité des complexes diastéréoisomères provoquent la séparation chromatographique
  • Disponible en plaques de verre avec indicateur fluorescent
Application
  • Séparation des énantiomères des acides aminés, des acides N-méthylamino, des acides N-formylamino, des acides α-alkylamino, des dérivés thiazolidine, des dipeptides, des lactones, des acides α-hydroxycarboxyliques
  • Un examen de l’application de CHIRALPLATE a été effectué par K. Günther [J. Chromatog. 448 (1988) 11–30].
Spécification
Spécification
Silice
50
UV254
0,25 mm
Silice
Plaque en verre
Pour séparation d’énantiomères par CCM
5 x 20 cm
Nom du produit
Macherey-Nagel™ Chiralplate™ pour la séparation des énantiomères par CCM > Taille de la plaque : 50 x 200 mm