missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Semperit™ Gants chirurgicaux en latex de caoutchouc naturel Sempermed™ Supreme Code produit.: 15380404
Ajouter au panier

Semperit™ Gants chirurgicaux en latex de caoutchouc naturel Sempermed™ Supreme

Code produit. 15380404
6
Click to view available options
Dimensions:
6
8
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 15380404

Marque: Semperit™ 3000006090

Edge
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Découvrez la sécurité optimale et les propriétés tactiles idéales des gants chirurgicaux en latex de caoutchouc naturel Sempermed Supreme™. Leur bord roulé renforce également le confort et leur durée de conservation est de trois ans.

  • La doublure synthétique brevetée rend ces gants extrêmement faciles à enfiler.
  • Offrent une sensibilité tactile optimale.
  • Développés spécifiquement pour les exigences des salles d’opération, leur forme entièrement anatomique avec doigts incurvés correspond à une posture de la main naturelle et détendue.

Spécification

Certifications/Conformité ISO 15223, ISO 1041 et EN 420
Couleur Blanc
Matériau Latex
Poudré Sans poudre
Type de produit Gants chirurgicaux
Dimensions 6
Stérilité Stérile
Épaisseur (métrique) de 0,19 à 0,24mm
À utiliser avec (application) Protection contre les infections
Type d’emballage À l’intérieur du carton du distributeur avec indicateur de stérilisation
Quantité 50 paire
Longueur (métrique) 270 mm
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit
Semperit™ Gants chirurgicaux en latex de caoutchouc naturel Sempermed™ Supreme >

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis