Learn More
Ansell Gants chirurgicaux en latex Medi-GRIP
Tous les produits Ansell Produits
Click to view available options
Dimensions:
5,5
6
6,5
7,5
8
8,5
9
Description
- Des gants de forme anatomique exclusifs, pour un ajustement confortable et une fatigue minimale au niveau des mains
- Formulation en latex souple et malléable avec une épaisseur optimisée, pour une bonne sensibilité tactile et une bonne dextérité
- Revêtement en polymère, pour un enfilage rapide et facile
Spécification
Spécification
AQL | 0,65 |
Couleur | Naturel |
Jetable | Oui |
Finition externe | Entièrement texturés |
Matériau | Latex de caoutchouc naturel |
Poudré | Sans poudre |
Dimensions | 6,5 |
Stérilité | Stérile |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Outlet Corner
Utilisez le code 24095 pour recevoir cette promotion.Code promotionnel: 24095Expire: 2025-04-15
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Ansell Gants chirurgicaux en latex Medi-GRIP >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu