Learn More
Ansell ENCORE™ Latex Acclaim Surgical Gloves Code produit.: 17883802
Ajouter au panier
Ansell ENCORE™ Latex Acclaim Surgical Gloves
Code produit. 17883802 Tous les produits Ansell Produits
7.5
Click to view available options
Dimensions:
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
This product contains natural rubber latex, which may cause allergic reactions.
Code produit. 17883802
Marque: Ansell 330100075
Edge
Ajouter au panier
Ajouter au panier
This product contains natural rubber latex, which may cause allergic reactions.
Powder-free, latex surgical gloves with a comfortable fit and feel for reduced hand muscle effort during surgery.
  • ASTM D3577, ASTM D6978 certified
  • Proprietary glove formulation delivers a soft and sensitive yet robust surgical glove
  • Unique, anti-slip smooth external surface treatment for good instrument handling and grip
  • DERMASHIELD™ Technology internal coating facilitates dry and damp donning as well as intra-operative changes
  • Tested for use with chemotherapy drugs
Spécification
Certifications/Conformité ASTM D3577, ASTM D6978, ISO 10282
Certifications / conformité (Europe) EN 16523-1, EN 374-2 and -4, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016
Accelerator Free No
Applications Soins de santé
AQL 0.65
Couleur Naturel
Jetable Single-use
Finition externe Non texturés
Finger Thickness (English) 8.27 ±0.79 mil
Finger Thickness (Metric) 0.21 ±0.02 mm
Hand Spécifique
Laboratory/Cleanroom Use No
Latex Free Non
Matériau Latex
Palm Thickness (English) 7.87 ±0.79 mil
Palm Thickness (Metric) 0.2 ±0.02 mm
Poudré Sans poudre
Dimensions 7.5
Stérilité Stérile
Épaisseur (impériale) 7.87 ±0.79 mil
Épaisseur (métrique) 0.2 ±0.02 mm
Modèle ENCORE-330100
Longueur (impériale) 11,6 in
Longueur (métrique) 295 mm
Nom du produit
Ansell ENCORE™ Latex Acclaim Surgical Gloves >