Learn More
SemperIt™ Gants en vinyle jetables sans poudre Semperguard™
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
XL
Description
Les gants de protection transparents jetables sont plats avec un bord roulé.
- Particulièrement respectueux de la peau pour les personnes souffrant d’allergies au latex, exemptes de protéines et d’accélérateurs en latex
- Sans DOP (DEHP / phtalate de diéthylhexyle)
- Le vinyle de haute qualité (PVC) offre un grand confort de port
- Excellente qualité à un coût économique
- Gants de protection pour risques mineurs CE de catégorie I
- Testés et certifiés conformes à la directive européenne VO 1935/2004 : adaptés au contact avec les denrées alimentaires non grasses
Spécification
Spécification
Certifications/Conformité | CE catégorie I, EN 420, EN 374, EN 455 |
Classification | Gants de protection pour risques mineurs CE de catégorie I |
Couleur | Transparent |
Jetable | Oui |
Finition externe | Lisse |
Hand | Ambidextres |
Latex Free | Oui |
Matériau | Vinyle |
Poudré | Sans poudre |
Dimensions | M |
Show More |
Product Suggestions
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 11
Documents
Product Information
Product Information
SEM001 semperguard V4 e 03OCT11
Taille: 1.2 MB
SEM001 semperguard V4 230212
Taille: 1.2 MB
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
SemperIt™ Gants en vinyle jetables sans poudre Semperguard™ >
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction