Learn More
Semperguard™ Gants non poudrés avec couche intérieure en latex
Click to view available options
Dimensions:
XS
S
M
L
XL
Description
- Gants de protection pour risques complexes CE de catégorie III
- Gants d’examen CE de classe I
- Gants hygiéniques non poudrés respectueux de la peau fabriqués en caoutchouc naturel
- Bonne prise et enfilage facile grâce à une technologie de production innovante
- Exempts de phtalates / d’adoucissants
- Testés et certifiés conformes à la norme 1935/2004 - adaptés au contact avec les denrées alimentaires
Spécification
Spécification
Certifications/Conformité | EN 420, EN 374et EN 455 ; dispositif médical de classe I ; gants de protection à usage unique pour risques complexes de catégorie III |
Zone enduite | À l’intérieur |
Coating Material | Synthétique |
Couleur | Naturel |
Jetable | Oui |
Finition externe | Entièrement texturés |
Hand | Ambidextres |
Matériau | Caoutchouc |
Poudré | Sans poudre |
Type de produit | Gants de protection |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-5 of 15
Promotions
-
Plusieurs fabricants
S'équiper pour la sécurité
Économisez jusqu'à 94 % sur les gants, les vêtements et plus encore.Code promotionnel: 24131Expire: 2025-06-08
Nouvelle offre Achetez Maintenant
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Semperguard™ Gants non poudrés avec couche intérieure en latex >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu