Learn More
Brady™ Étiquettes en polyester auto-protégées pour cryogénie
Étiquetez les tubes et flacons de laboratoire pour le stockage cryogénique grâce à ce consommable en polyester ultra-fin auto-protégé (B-461). Imprimez presque partout avec une imprimante Brady portable et compacte.
Marque: Brady™ 170875
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Polyvalentes : idéales pour les surfaces courbes, telles que les flacons, les tubes à centrifuger, les tubes à essai, les pailles et les lamelles
- Fiables : capables de résister aux températures extrêmes comprises entre -196 et 130°C, à l'immersion dans l'azote liquide et à une utilisation dans les autoclaves
- Résistantes aux produits chimiques : résistantes à l'éthanol, au toluène, à l'isopropanol, au xylène, au diméthylsulfoxyde (DMSO), à l'acide acétique à 50 %, à l'acide sulfurique à 10 % et à l'eau de javel à 10 %
- Sûres : dotées d'un film transparent qui protège l'impression et garantit la visibilité du contenu
- Certifiées : conformes à la directive RoHS 2011/65/UE (directive déléguée 2015/863)
- Pour connaître les performances et les propriétés spécifiques des consommables, veuillez vous reporter à la fiche technique.
Spécification
Autoclavable | |
M4C-375-461 | |
Matte | |
Transfert thermique | |
Component and Equipment Labeling, Data and Telecommunications Labeling, Electrical Labeling, General Identification, Laboratory Labeling | |
1 Tape/Cartridge | |
0,0019 in | |
25 ft. | |
0.95 cm |
RoHS Compliant to 2011/65/EU (Pass 2015/863) | |
Black on White | |
Continue | |
Labels | |
BMP41, BMP51, M511 | |
-321°F à +230°F | |
25 ft. x 0.375 in. | |
0,375 in |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Brady™ Étiquettes en polyester auto-protégées pour cryogénie > Self-laminating Cryogenic Polyester Labels; Color: Black on White; Dimensions (LxW): 25 ft. x 0.375 in.; For Use With (Equipment): BMP41, BMP51, M511; Format: Continuous
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu