Learn More
Brady™ Étiquettes en polyester auto-protégées pour cryogénie
Étiquetez les tubes et flacons de laboratoire pour le stockage cryogénique grâce à ce consommable en polyester ultra-fin auto-protégé (B-461). Imprimez presque partout avec une imprimante Brady portable et compacte.
52.95€ - 93.10€
Spécification
Autoclavable | Autoclavable |
---|---|
Certifications/Conformité | RoHS Compliant to 2011/65/EU (Pass 2015/863) |
Type d’adhésif | Permanent Acrylic |
Finition | Matte |
Matériau | Polyester |
Code produit | Marque | Couleur | Dimensions (LxW) | À utiliser avec (équipement) | Format | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Dimensions (LxW) | À utiliser avec (équipement) | Format | Prix | Quantité et disponibilité | |||
17831799
|
Brady™
170883 |
Black on White/Transparent | 0,375 x 1,125 in | BMP51, M511 | Die-cut |
91.75€
360 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17831829
|
Brady™
170880 |
Black on White/Transparent | 0,5 x 1,125 in | BMP51, M511 | Die-cut |
93.10€
360 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17900730
|
Brady™
170766 |
Black on White/Transparent | 0,5 x 1,65 in | BMP41, BMP51, M511 | Die-cut |
64.75€
180 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17990720
|
Brady™
170767 |
Black on White/Transparent | 0,5 x 1,75 in | BMP41, BMP51, M511 | Die-cut |
68.85€
180 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17980720
|
Brady™
170768 |
Black on White/Transparent | 0,5 x 2,2 in | BMP41, BMP51, M511 | Die-cut |
57.95€
140 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17900680
|
Brady™
170769 |
Black on White/Transparent | 0,6 x 1,8 in | BMP41, BMP51, M511 | Die-cut |
73.05€
180 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17920730
|
Brady™
170770 |
Black on White/Transparent | 0,6 x 2,625 in | BMP41, BMP51, M511 | Die-cut |
64.06€
120 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17831719
|
Brady™
170878 |
Black on White/Transparent | 1 x 1,75 in | BMP51, M511 | Die-cut |
88.40€
180 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17801719
|
Brady™
170879 |
Black on White/Transparent | 1 x 2,625 in | BMP51, M511 | Die-cut |
57.10€
120 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17821799
|
Brady™
170882 |
Black on White/Transparent | 1.5 x 2.25 in. | BMP51, M511 | Die-cut |
74.80€
140 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17891769
|
Brady™
170881 |
Black on White/Transparent | 1.5 x 3.75 in. | BMP51, M511 | Die-cut |
52.95€
80 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17841819
|
Brady™
170875 |
Black on White | 25 ft. x 0.375 in. | BMP41, BMP51, M511 | Continue |
56.70€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17960760
|
Brady™
170765 |
Black on White | 25 ft. x 0.5 in. | BMP41, BMP51, M511 | Continue |
56.95€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17871829
|
Brady™
170876 |
Black on White | 25 ft. x 1 in. | BMP51, M511 | Continue |
71.15€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17891779
|
Brady™
170877 |
Black on White | 25 ft. x 1.25 in. | BMP51, M511 | Continue |
75.85€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Polyvalentes : idéales pour les surfaces courbes, telles que les flacons, les tubes à centrifuger, les tubes à essai, les pailles et les lamelles
- Fiables : capables de résister aux températures extrêmes comprises entre -196 et 130°C, à l'immersion dans l'azote liquide et à une utilisation dans les autoclaves
- Résistantes aux produits chimiques : résistantes à l'éthanol, au toluène, à l'isopropanol, au xylène, au diméthylsulfoxyde (DMSO), à l'acide acétique à 50 %, à l'acide sulfurique à 10 % et à l'eau de javel à 10 %
- Sûres : dotées d'un film transparent qui protège l'impression et garantit la visibilité du contenu
- Certifiées : conformes à la directive RoHS 2011/65/UE (directive déléguée 2015/863)
- Pour connaître les performances et les propriétés spécifiques des consommables, veuillez vous reporter à la fiche technique.
Spécification
Autoclavable | |
Permanent Acrylic | |
Polyester | |
-321°F à +230°F |
RoHS Compliant to 2011/65/EU (Pass 2015/863) | |
Matte | |
Labels | |
0,0019 in |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Brady™ Étiquettes en polyester auto-protégées pour cryogénie