Learn More
Brady™ Cartouches d’étiquettes BMP™ 21 ID Pal™ : Ruban de film adhésif en polyester transparent
Click to view available options
Largeur (impériale):
0,3 in
0,5 in
0,75 in
Packungsgröße:
1 BX
1 pièce
Beschreibung
Utilisez ce ruban de film adhésif pour diverses applications d’étiquetage. Les cartouches d’étiquettes BMP™ pour BMP21-PLUS, BMP21-LAB, BMP21 et LABPAL sont idéales pour les tubes à centrifuger, les tubes Eppendorf et les tubes PCR, ainsi que les tubes coniques de grande taille, les flacons et tubes cryogéniques.
- Forte adhérence
- Translucides
- Finition brillante
- Parfaites pour l’autoclavage et pour une utilisation à des températures inférieures au point de congélation
Spezifikation
Spezifikation
| Certifications/Conformité | Sans halogène (DIN VDE 0472 / partie 815) |
| Description | Rouleau en polyester pour BMP21-PLUS ; BMP21-LAB ; BMP21 ; LABPAL |
| Type d’adhésif | Acrylique |
| Couleur | Noir, Blanc |
| Finition | Mat |
| Format | Cartouche, étiquette |
| Matériau | Polyester |
| Print Technology | Thermal Transfer |
| Type de produit | Cartouche d’étiquettes |
| Stérilité | Non-sterile |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur