Learn More
Eppendorf™ Pinces de flacons pour agitateur Scientific
Pour une utilisation avec les agitateurs New Brunswick Innova™, I-Series™ et Excella™. Les pinces de flacons pour agitateur Eppendorf™ Scientific sont en acier inoxydable monobloc pour une résistance et une sécurité accrues.
Marque: Eppendorf™ M1190-9005
Code nomenclature Nacres: NB.73
Informations supplémentaires : Poids : 0.38500kg
Description
- Stainless-steel construction (not spot welded or riveted) for added strength and safety.
- Clamps 2 L and above come with an extra girdle for added security when agitating flasks at high speeds.
- Comes complete with required screws, and are fitted with coiled wire springs for added stability at elevated speeds.
Spécification
Lauber Thompson de 2 L | |
Stainless Steel | |
165 x 112 mm |
Pince | |
168 mm |