Learn More
Eppendorf™ Pinces de flacons pour agitateur Scientific
Pour une utilisation avec les agitateurs New Brunswick Innova™, I-Series™ et Excella™. Les pinces de flacons pour agitateur Eppendorf™ Scientific sont en acier inoxydable monobloc pour une résistance et une sécurité accrues.
Marque:  Eppendorf™ M1190-9004
Code produit. 10487651
  • 23.54€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Structure en acier inox
  • Comporte des vis de montage
  • Pinces 2 ml et plus, avec une gaine supplémentaire pour une sécurité accrue pendant l’agitation des flacons à vitesse élevée
  • Fournies avec toutes les vis nécessaires et sont équipées de ressorts à fil hélicoïdaux pour une plus grande stabilité à des vitesses élevées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Fioles d'Erlenmeyer de 25 ml
Acier inoxydable
Agitateurs Innova I-Series et Excella
Pince
23 x 22 mm
Nom du produit
Eppendorf™ Pinces de flacons pour agitateur Scientific > Pour flacon Erlenmeyer de 25 ml