Learn More
Eppendorf™ Pinces de flacons pour agitateur Scientific
Pour une utilisation avec les agitateurs New Brunswick Innova™, I-Series™ et Excella™. Les pinces de flacons pour agitateur Eppendorf™ Scientific sont en acier inoxydable monobloc pour une résistance et une sécurité accrues.
Marque: Eppendorf™ ACSB-500S
Description
- Pinces pour flacon de culture pour plateformes universelles 14278- -41 et 14-278-37
Spécification
Flacon pour milieu de culture de 500 ml | |
Acier inoxydable | |
Agitateur à plateforme de grande capacité Innova™ 2300 et 2350 |
Pince | |
92 x 108 mm |