Learn More
Eppendorf™ Pinces de flacons pour agitateur Scientific
Pour une utilisation avec les agitateurs New Brunswick Innova™, I-Series™ et Excella™. Les pinces de flacons pour agitateur Eppendorf™ Scientific sont en acier inoxydable monobloc pour une résistance et une sécurité accrues.
Marque: Eppendorf™ ACSB-1000S
Code nomenclature Nacres: NB.73
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Description
- Pinces pour flacon de culture pour plateformes universelles 14278- -41 et 14-278-37
Spécification
Flacon pour milieu de culture de 1 000 ml | |
Stainless Steel | |
Agitateur à plateforme de grande capacité Innova™ 2300 et 2350 |
Pince | |
108 x 150 mm |