Learn More
Sartorius Concentrateurs centrifuges Vivaspin™ 500
BIOPHARMA
Une procédure de concentration simple en une étape. Les concentrateurs centrifuges Sartorius Vivaspin™ 500 sont des dispositifs d’ultrafiltration jetables destinés à la concentration des échantillons biologiques, avec des volumes de départ allant jusqu’à 500 μl. Disponibles avec des membranes en PES dans une large gamme de seuils de poids moléculaire.
Marque:  Sartorius VS0111
126.99 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24155" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10029510
  • 187.00€ / 25 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
Une procédure de concentration simple en une étape.Les concentrateurs centrifuges Sartorius Vivaspin™ 500 sont des dispositifs d’ultrafiltration jetables pour la concentration d’échantillons biologiques avec des volumes de départ pouvant atteindre 500 μl.Disponibles avec des membranes en PES offrant de nombreux seuils de rétention des molécules.
  • Conception brevetée de membrane verticale et chambre de filtration à canal mince qui réduit l’encrassement des membranes et accélère la vitesse de concentration
  • Les récupérations des concentrats de > 90 % peuvent être atteintes en moins de 30 minutes
  • Les fonds inclinés empêche la concentration jusqu’à épuisement pour une concentration d’échantillon sûre
  • Compatibilité universelle du rotor : peut être utilisé dans les rotors à angle fixe acceptant des tubes à centrifuger de 2,2 ml
  • Membranes en PES à débit élevé pour une concentration ultra-rapide
  • Récupération pratique du concentrat par pipetage
  • Boîtier transparent avec graduation du volume pour une lecture / surveillance facile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Oui
Centrifuge
5 kDa
Non-sterile
Polycarbonate
Concentrateur centrifuge
50 mm
Ultrafiltration
PES
500 mL
64,5m m2
25/boîte
500 μl
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot245000597 Type de certificatCertificat de qualité Date14/03/2025 Catalog NumberVS0111
Numéro de lot243201317 Type de certificatCertificat de qualité Date01/12/2024 Catalog NumberVS0111
Numéro de lot242800137 Type de certificatCertificat de qualité Date22/08/2024 Catalog NumberVS0111
Numéro de lot240500157 Type de certificatCertificat de qualité Date06/07/2024 Catalog NumberVS0111
Numéro de lot243201317 Type de certificatCertificat de conformité Date04/10/2024 Catalog NumberVS0111
Nom du produit
Sartorius Concentrateurs centrifuges Vivaspin™ 500 > Vivaspin 500 ; PES ; 5 000 MWCO ; 25/boîte