Learn More
Greiner Bio-One Cône de pipette Sapphire, stérile
Cônes de pipette Greiner Bio-One Sapphire - Conviennent à toutes les pipettes, exempts de DNase/RNase/ADNh/inhibiteurs de PCR/pyrogènes (endotoxines) détectables et non cytotoxiques.
Marque: Greiner Bio-One 777355
Description
- Conviennent à toutes les pipettes courantes, y compris les pipettes multicanaux
- Exempts de DNase/RNase/ADNh/inhibiteurs de PCR/pyrogènes (endotoxines) détectables
- Non cyctotoxiques
- Précision conforme à la norme ISO 8655
- En PP vierge hautement transparent
- Graduations faciles à lire pour vérifier rapidement le volume
- Traçabilité totale
- Fabriqués dans l’UE (Autriche) et testés conformément aux normes internationales
Spécification
1000 μl | |
Stérile | |
Autoclavable | |
3,23 in | |
ISO 9001 ; ISO 8655-6 ; ISO 10993-5, ISO 11137 | |
Distribution manuelle de liquides | |
4800 Paquets | |
Usage unique | |
Oui | |
Polypropylène |
Sans filtre | |
Transparent | |
Étalon | |
82 mm | |
Exempts de DNase/RNase/ADNh/inhibiteurs de PCR/pyrogènes (endotoxines) ; non cytotoxiques | |
Recharge | |
Bleu | |
Pipettes manuelles (électroniques), Brand™, Gilson™ Pipetmax™, Eppendorf Reference, Eppendorf™ Research™ | |
Saphir | |
200, 500, 1000 μl |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.