Learn More
Greiner Bio-One Cône de pipette Sapphire, stérile
Cônes de pipette Greiner Bio-One Sapphire - Conviennent à toutes les pipettes, exempts de DNase/RNase/ADNh/inhibiteurs de PCR/pyrogènes (endotoxines) détectables et non cytotoxiques.
82.90€ - 119.00€
Spécification
Filtré | Sans filtre |
---|---|
Stérilité | Stérile |
Couleur | Transparent |
Autoclavable | Autoclavable |
Modèle | Étalon |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Graduations | Longueur (métrique) | Longueur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Graduations | Longueur (métrique) | Longueur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
17585955
|
Greiner Bio-One
771355 |
10 μl | 0,5, 2, 10 μl | 31 mm | 1,22 in |
82.90€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17595965
|
Greiner Bio-One
775355 |
200 μl | 10, 50, 100 μl | 51 mm | 2,01 in |
85.05€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17585975
|
Greiner Bio-One
777355 |
1000 μl | 200, 500, 1000 μl | 82 mm | 3,23 in |
119.00€
960 pièces |
Expédition estimée: 29-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Universal fit for all common pipettes including multi-channel pipettes
- Free of detectable DNase/RNase/hDNA/PCR-Inhibitors/Pyrogens(Endotoxins)
- Non-cyctotoxic
- Accuracy & precision according to ISO 8655
- Made from highly transparent virgin polypropylene
- Easy-to-read graduation for quick volume checks
- Full traceability
- Manufactured in the EU (Austria) and tested in accordance with international standards
Spécification
Sans filtre | |
Transparent | |
Étalon | |
Exempts de DNase/RNase/ADNh/inhibiteurs de PCR/pyrogènes (endotoxines) ; non cytotoxiques | |
Recharge | |
Usage unique | |
Oui | |
Polypropylène |
Stérile | |
Autoclavable | |
ISO 9001 ; ISO 8655-6 ; ISO 10993-5, ISO 11137 | |
Distribution manuelle de liquides | |
4800 Paquets | |
Pipettes manuelles (électroniques), Brand™, Gilson™ Pipetmax™, Eppendorf Reference, Eppendorf™ Research™ | |
Saphir |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Greiner Bio-One Cône de pipette Sapphire, stérile