Learn More
Thermo Scientific™ Pipettes de transfert à pointe fine Samco™
GREENER_CHOICE
Distribuez de façon précise des petites gouttes dans des récipients de faible volume en utilisant les pipettes de transfert à pointe fine Thermo Scientific™ Samco™.
Marque:  Thermo Scientific™ 232-1S
88.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15397823
  • 130.00€ / 400 pièces
Expédition estimée: 15-10-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Ces pipettes de transfert à pointe fine vous permettent d’effectuer une distribution précise de petites quantités dans des récipients à petit volume.Conçues avec une poire pour pipette intégrée, ces pipettes sont idéales pour retirer les couches cellulaires et séparer les échantillons de sang.
  • Fabriquées à partir de polyéthylène non toxique et incassable
  • La surface à faible affinité – empêche la liaison des protéines dans les applications de recherche
  • Peuvent être congelées dans de l’azote liquide ou thermoscellées en vue de leur conservation
  • Disponibles avec cône fin ou cône fin allongé
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
3.3 ml
4.6 mm
Stérile
Non
Emballage individuel
14.7 cm
Oui
Pipette de transfert à ampoule standard à cône fin, 5,8 ml
Polyéthylène basse densité
53
400/sachet 3200/boîte (conditionnement individuel)
5.8 ml
Pipettes de transfert Fine Tip
Vidéos
  • Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Thermo Scientific Samco Fine tip transfer pipettes
    • Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 0:00
      Loaded: 0%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 0:00
      1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
        Thermo Scientific Samco Fine tip transfer pipettes
      Nom du produit
      Thermo Scientific™ Pipettes de transfert à pointe fine Samco™ > Pipettes de transfert à pointe fine de 5,8 ml, poire standard, stériles, conditionnement individuel (400/sachet, 3 200/boîte)
      Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.